Learn More
Hughes Ducha con depósito revestida y aislada
Código de producto. 17772348
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
350 L
1500 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17772348 350 L cada uno
17762348 1500 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17772348 Proveedor Hughes N.º de proveedor HSHJ14K3SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10192.85€
    5121.04€ / paquete de 1
    Ahorro 5071.81€
    49% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Ducha aislada con depósito de emergencia con unidad de lavado ocular/facial, para su uso en climas calientes no peligrosos. Diseñado para cumplir y superar las normas ANSI al proporcionar agua tibia, incluso cuando no hay suministro de agua.
  • Ducha aislada con depósito de emergencia con unidad de lavado ocular/facial, para su uso en climas calientes no peligrosos
  • Los modelos con revestimiento y aislamiento mantienen una temperatura estable
  • Adecuado para su uso cuando no existe suficiente presión de agua
  • Unidad de lavado ocular/facial montada en el lateral
  • Diseñado para cumplir y superar los patrones ANSI al proporcionar agua tibia durante más de 15 minutos a un flujo garantizado de 76 litros por minuto, incluso cuando no hay suministro de agua
Especificaciones
Capacidad (métrico) 350 L
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Ducha con depósito