Learn More
Lenz Laborglasintrumente Cabezales de extractor con revestimiento según Knöfler-Böhm
Código de producto. 10819510
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10819510 250 mL cada uno
10315741 30 mL cada uno
10768271 500 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10819510 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05410149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    368.00€
    248.17€ / paquete de 1
    Ahorro 119.83€
    32% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-02-2027
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Extractores con revestimiento conforme a DIN 12604
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Material Vidrio Duran