Learn More
Emma Safety Footwear Zapato vaquero Jack S1P
Descripción
- Zapato de seguridad S1P con suela para trabajos en seco
- Sin metal
- Su exclusivo diseño de talón ofrece un gran apoyo y es ideal para subir palés, escaleras y entrar y salir de cabinas de camiones, incluso cuando están mojados.
- La plantilla protectora protege de objetos afilados como clavos y fragmentos de metal.
- Esta zapatilla con puntera de fibra de vidrio está acabada con un robusto tejido vaquero. Cordones DenimX con una historia. Hecho de vaqueros reciclados para nuestros zapatos de seguridad circulares.
- Industrias:
- Logística& transporte
- Componentes electrónicos
- Fabricación
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 20345:2011 |
| Tipo de tapón | Cordones |
| Color | Azul |
| Para utilizar con (aplicación) | Logística y transporte, electrónica, fabricación |
| Material de revestimiento | Hydro-Tec antibacteriano |
| Material | Denim, Nobuck |
| Tamaño | 39 |
| Ajuste | Ancho extra ancho |
| Estilo de tobillo | Corte bajo |
| Tipo de producto | Zapato de seguridad |