Learn More
Jaceosidina, TRC
Código de producto. 30135287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135287 100 mg 100 miligramos
30134258 50 mg 50 miligramos
17967544 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135287 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCJ125450100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18085-97-7
Fórmula molecular C17H14O7
Peso molecular (g/mol) 330.29
Sinónimo 4',5,7-Trihydroxy-3',6-dimethoxy-flavone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-6-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3',6-Dimethoxy-4',5,7-trihydroxyflavone, 4',5,7-Trihydroxy-3',6-dimethoxyflavone, 4'-Demethyleupatilin, 5,7,4'-Trihydroxy-6,3'-dimethoxyflavone;
Nombre IUPAC 5,7-dihidroxi-2-(4-hidroxi-3-metoxifenilo)-6-metoxicromeno-4-uno
SMILES COc1cc(ccc1O)C2=CC(=O)c3c(O)c(OC)c(O)cc3O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Jaceosidin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H14O7/c1-22-13-5-8(3-4-9(13)18)12-6-10(19)15-14(24-12)7-11(20)17(23-2)16(15)21/h3-7,18,20-21H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.074
Porcentaje de pureza >95%