Learn More
Ácido jacarico (10 mg/mL en etanol), TRC
Código de producto. 30405722
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30405722 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30405722 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCJ21038010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Jacaric Acid
CAS 28872-28-8
Fórmula molecular C18H30O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo Jarcaric Acid, (8Z,10E,12Z)-8,10,12-Octadecatrienoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-11H,2-5,12-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,9-8+,11-10-
SMILES CCCCC\C=C/C=C/C=C\CCCCCCC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (8Z,10E,12Z)-octadeca-8,10,12-trienoico
Peso molecular (g/mol) 278.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.2246
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10 mg/mL