Learn More
GPE Scientific™ Matraz J Young Vacuum/Schlenk con grifo con junta tórica y brazo plano
Código de producto. 15864734
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15864734 500 ml cada uno
15834734 25 ml cada uno
15854734 50 ml cada uno
15814734 100 ml cada uno
15844734 250 ml cada uno
15824734 1000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15864734 Proveedor GPE Scientific™ N.º de proveedor CSB/500
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
El matraz J Young Vacuum/Schlenk e GPE Scientific™ con grifo con junta tórica y brazo plano está diseñado para su uso con líneas de Schlenk y un colector de vacío. Además, está disponible en varias capacidades.
  • Diseñado con un brazo lateral para evacuar o llenar gases
  • Con la conexión a las líneas de Schlenk
  • Forma de fondo redondo
  • Incluye brazo plano
  • Incluye grifo de junta tórica
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Incluye Grifo con junta tórica y brazo plano
Tipo de producto Matraz Vacuum/Schlenk