Learn More
GPE Scientific™ Matraz J Young Vacuum/Schlenk con grifo de junta tórica y copa de rótula con junta tórica
Descripción
- Diseñado con un brazo lateral para evacuar o llenar gases
- Con la conexión a las líneas de Schlenk
- Forma de fondo redondo
- Incluye grifo de junta tórica
- Incluye una copa de rótula con junta tórica
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Incluye | Grifo con junta tórica y copa de rótula con junta tórica |
| Tipo de producto | Matraz Vacuum/Schlenk |
| Junta del brazo lateral | Tamaño: 19 |