Learn More
GPE Scientific™ Cierres de bloqueo de tornillo de mariposa J Young para juntas esféricas
Código de producto. 15864904
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Juntas esféricas de tamaño 12/2 y 12/5
Juntas esféricas de tamaño 18/7 y 18/9
Juntas esféricas de tamaño 28/12 y 28/15
Juntas esféricas de tamaño 35/20
Juntas esféricas de tamaño 40/25
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15864904 Juntas esféricas de tamaño 40/25 cada uno
15824904 Juntas esféricas de tamaño 12/2 y 12/5 cada uno
15834904 Juntas esféricas de tamaño 18/7 y 18/9 cada uno
15844904 Juntas esféricas de tamaño 28/12 y 28/15 cada uno
15854904 Juntas esféricas de tamaño 35/20 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15864904 Proveedor GPE Scientific™ N.º de proveedor TJC/41
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Los cierres de bloqueo de tornillo de mariposa J Young GPE Scientific™ para juntas esféricas se acoplan en su lugar para fijar de forma segura las juntas esféricas J Young.
  • Diseño de tornillo de mariposa
  • Sujetan firmemente las juntas esféricas J Young
Especificaciones
Tipo Cierres de bloqueo de tornillo de mariposa para juntas esféricas J Young
Para utilizar con (equipo) Juntas esféricas de tamaño 40/25