Learn More
GPE Scientific™ Matraz J Joung Schlenk, fondo redondo con llave de vidrio y toma
Código de producto. 15864894
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15864894 100 ml cada uno
15884894 25 ml cada uno
15804904 50 ml cada uno
15894894 250 ml cada uno
15814904 500 ml cada uno
15874894 1000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15864894 Proveedor GPE Scientific™ N.º de proveedor SRG/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.26€
    120.32€ / paquete de 1
    Ahorro 18.94€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Matraz J Young Schlenk de GPE Scientific™, de fondo redondo con llave de vidrio y toma está especialmente diseñado para su uso con líneas y colectores de vacío de Schlenk. Además, está disponible en diferentes capacidades.
  • Incluye llave de vidrio y la toma
  • Disponibles en varias capacidades:
  • Disponible con diferentes tamaños de juntas
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Incluye Llave de vidrio y toma
Tipo de producto Schlenk Flask
Junta de toma Tamaño de la junta: 14
Forma del fondo Redondo