Learn More
GPE Scientific™ Matraz J Young Schlenk , fondo redondo con grifo de rosca fina y toma
Código de producto. 15854804
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15854804 25 ml cada uno
15874804 50 ml cada uno
15834804 100 ml cada uno
15864804 250 ml cada uno
15884804 500 ml cada uno
15844804 1000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15854804 Proveedor GPE Scientific™ N.º de proveedor JRF/25
Fecha estimada de envoi: 08-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El matraz J Young Schlenk de GPE Scientific™, de fondo redondo con grifo de rosca fina y toma está especialmente diseñado para su uso con líneas y colectores de vacío de Schlenk.
  • Con una fabricación sólida para su uso con colectores de vacío
  • Diseñado para su uso con líneas Schlenk
  • Incluye grifo de rosca fina y toma
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 ml
Para utilizar con (equipo) Líneas y colectores de vacío de Schlenk
Incluye Grifo de rosca fina y toma
Junta de toma Tamaño: 25
Forma del fondo Redondo
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.