Learn More
GPE Scientific™ Matraz J Young Schlenk, cilíndrico con grifo de rosca fina y cono
Código de producto. 15894784
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15894784 500 ml cada uno
15768029 25 ml cada uno
15778029 50 ml cada uno
15854784 100 ml cada uno
15884784 250 ml cada uno
15874784 1000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15894784 Proveedor GPE Scientific™ N.º de proveedor JCC/500
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
El matraz J Young Schlenk de GPE Scientific™ , cilíndrico con grifo de rosca fina y cono, está especialmente diseñado para su uso con colectores de vacío y líneas de Schlenk.
  • Con una fabricación sólida para su uso con colectores de vacío
  • Diseñado para su uso con líneas Schlenk
  • Incluye grifo de rosca fina y cono
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Para utilizar con (equipo) Colectores de vacío y líneas Schlenk
Incluye Grifo de rosca fina y cono
Tipo de producto Schlenk Flask
Junta de toma Tamaño: 24