Learn More
GPE Scientific™ Matraz de muestra J Young, cilíndrico con grifo de rosca fina y toma B14
Código de producto. 15894794
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15894794 250 ml cada uno
15884794 25 ml cada uno
15804804 50 ml cada uno
15864794 100 ml cada uno
15814804 500 ml cada uno
15874794 1000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15894794 Proveedor GPE Scientific™ N.º de proveedor JCS/250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    182.33€
    153.89€ / paquete de 1
    Ahorro 28.44€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
El matraz de muestra J Young Schlenk de GPE Scientific™, cilíndrico con grifo de rosca fina y toma B14 está especialmente diseñado para su uso con colectores de vacío y líneas de Schlenk.
  • Con una fabricación sólida para su uso con colectores de vacío
  • Diseñado para su uso con líneas Schlenk
  • Incluye grifo de rosca fina y toma B14
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Para utilizar con (equipo) Colectores de vacío y líneas Schlenk
Incluye Grifo de rosca fina y toma B14
Tipo de producto Matraz de muestra
Junta de toma Tamaño: 14