Learn More
GPE Scientific™ Matraz de muestra J Young, cilíndrico con grifo de rosca fina
Código de producto. 15844794
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15844794 50 ml cada uno
15824794 25 ml cada uno
15804794 100 ml cada uno
15834794 250 ml cada uno
15854794 500 ml cada uno
15814794 1000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15844794 Proveedor GPE Scientific™ N.º de proveedor JCF/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.23€
    101.21€ / paquete de 1
    Ahorro 8.02€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
El matraz de muestra J Young de GPE Scientific™ cilíndrico con grifo de rosca fina está especialmente diseñado para su uso con colectores de vacío y líneas de Schlenk.
  • Con una fabricación sólida para su uso con colectores de vacío
  • Diseñado para su uso con líneas Schlenk
  • Incluye grifo de rosca fina
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Para utilizar con (equipo) Colectores de vacío y líneas Schlenk
Incluye Tapón macho fino
Tipo de producto Matraz de muestra