Learn More
GPE Scientific™ Válvula de RMN J Young con tubo acoplado
Description
- Manipule una muestra de RMN sin sellar los tubos con llama.
- La junta tórica recubierta de teflón elimina las incompatibilidades de materiales.
- El montaje de teflón completamente sin grasa significa que el tubo es fácil de usar y desmontar para su limpieza.
- Incluye una junta hembra para una conexión rápida a la gradilla de vacío.
- Pistón amarillo
- Presión negativa/vacío alto
- A prueba de fugas a 10-9 mbar litros/seg
- Presión positiva interna 5 bar, 72 psi
Specifications
Specifications
| Tipo | Válvula de RMN con tubo, 200 MHz |
| Incluye | Válvula NMR de 5 mm |
| Longitud (imperial) | 7 pulg. |