Learn More
GPE Scientific™ Grifos en línea de rosca fina J Young
Código de producto. 15894884
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de tapón:
Llave de paso: 6 mm
Llave de paso: 8 mm
Llave de paso: 10 mm
Llave de paso: 15 mm
Llave de paso: 20 mm
Llave de paso: 25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de tapón unitSize
15894884 Llave de paso: 20 mm cada uno
15814894 Llave de paso: 6 mm cada uno
15824894 Llave de paso: 8 mm cada uno
15874884 Llave de paso: 10 mm cada uno
15884884 Llave de paso: 15 mm cada uno
15804894 Llave de paso: 25 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15894884 Proveedor GPE Scientific™ N.º de proveedor SPOR/20
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los grifos en línea de rosca fina GPE Scientific™ J Young están fabricados con varios tamaños de llave de paso y varios diámetros de vía lateral.
  • Grifo en línea
  • Disponibles en varios tamaños de llave de paso
  • Tipo de rosca fina
  • Disponible con vías laterales de diferentes diámetros
Especificaciones
Tipo Grifo en línea de rosca fina J Young
Calibre de tapón Llave de paso: 20 mm
Diámetro del brazo lateral (métrico) Id: 19 mm, D.E.: 24 mm