Learn More
GPE Scientific™ Tubo de muestras de gas J Young con tapón de junta tórica y septo
Código de producto. 15874764
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
100 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de medición Tamaño de la unidad
15874764 100 ml cada uno
15894764 125 ml cada uno
15824774 500 ml cada uno
15814774 250 ml cada uno
15884764 1000 ml cada uno
15804774 2000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15874764 Proveedor GPE Scientific™ N.º de proveedor GSS/100
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Tubo de muestras de gas GPE Scientific™ J Young con tapón de junta tórica y septo es un tubo de recogida de gas con válvulas de junta tórica en cada extremo y un septo situado en el centro.
  • Forma cilíndrica, oblonga
  • Recipiente estanco a los gases
  • Volumen medido
  • Tubo colector estándar con extremos con válvula
  • Incluye septo centralizado
Especificaciones
Tipo Tubos de muestras de gas
Intervalo de medición 100 ml