Learn More
GPE Scientific™ Tubo de muestras de gas J Young con tapón de junta tórica
Código de producto. 15874774
Change view
Click to view available options
Intervalo de medición:
100 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de medición unitSize
15874774 250 ml cada uno
15834774 100 ml cada uno
15854774 125 ml cada uno
15884774 500 ml cada uno
15844774 1000 ml cada uno
15864774 2000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15874774 Proveedor GPE Scientific™ N.º de proveedor GST/250
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubo de muestras de gas GPE Scientific™ J Young con tapón de junta tórica es un tubo de recogida de gas con válvulas de junta tórica en cada extremo.
  • Forma cilíndrica, oblonga
  • Recipiente estanco a los gases
  • Volumen medido
  • Tubo colector estándar con extremos con válvula
Especificaciones
Tipo Tubos de muestras de gas
Intervalo de medición 250 ml