Learn More
GPE Scientific™ Junta Rodaviss J Young B45 y válvula de drenaje JY
Código de producto. 15814814
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
Cuerpo de 240 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
15814814 Cuerpo de 240 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15814814 Proveedor GPE Scientific™ N.º de proveedor JYT/3
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
GPE Scientific™ Junta Rodaviss B45 y válvula de drenaje JY
  • Junta Rodaviss de alta calidad con tapa extraíble
  • Incluye junta tórica Viton
  • Puede diseñarse a medida
Especificaciones
Diámetro (métrico) Diámetro de conexión de manguera: 15 mm
Diámetro del interior del cuello (métrico) Diámetro de tubo interior: 13 mm
Diámetro exterior (métrico) Diámetro del cuerpo: 50 mm
Incluye Juntas tóricas Viton
Longitud (métrico) Cuerpo de 240 mm
Tipo Junta Roadaviss y válvula de drenaje