Learn More
GPE Scientific™ Llave de vidrio de gran vacío y conector J Young B40 en la salida
Código de producto. 15804814
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
Cuerpo de 280 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
15804814 Cuerpo de 280 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15804814 Proveedor GPE Scientific™ N.º de proveedor JYT/2
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
La llave de vidrio de gran vacío y el enchufe J Young B40 en la salida GPE Scientific™ es una trampa de frío básica de la línea de vacío con una llave de vidrio en la salida.
  • Construcción sólida para su uso como trampa de frío de línea de vacío básica
  • Llave de vidrio en la salida
Especificaciones
Diámetro (métrico) Diámetro de conexión de manguera: 15 mm
Diámetro del interior del cuello (métrico) Diámetro de tubo interior: 13 mm
Diámetro exterior (métrico) Diámetro del cuerpo: 44 mm
Incluye Llave de vidrio en la salida
Longitud (métrico) Cuerpo de 280 mm
Tipo Trampa de frío de la línea de vacío básica