Learn More
GPE Scientific™ Llave de vidrio de gran vacío y conector J Young B40 en la entrada
Código de producto. 15788029
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
Cuerpo de 280 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
15788029 Cuerpo de 280 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15788029 Proveedor GPE Scientific™ N.º de proveedor JYT/1
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
GPE Scientific™ La llave de vidrio de gran vacío y el conector J Young B40 en la entrada es una trampa de frío básica de línea de vacío con una llave de vidrio en la entrada.
  • Construcción sólida para su uso como trampa de frío de línea de vacío básica
  • Llave de vidrio en la entrada
Especificaciones
Diámetro (métrico) Diámetro de conexión de manguera: 15 mm
Diámetro del interior del cuello (métrico) Diámetro de tubo interior: 13 mm
Diámetro exterior (métrico) Diámetro del cuerpo: 44 mm
Incluye Llave de vidrio en la entrada
Longitud (métrico) Cuerpo de 280 mm
Tipo Trampa de frío de la línea de vacío básica