Learn More
Avantor™ J.T. Kit para derrames absorbente de disolventes Baker™ SAF-T-SPILL™ SOLUSORB™
Tienda J.T.Baker ProductosDescripción
- Permite una manipulación segura y eficaz de un derrame de disolvente mediante la reducción de vapores inflamables o tóxicos, la manipulación rápida, la limpieza completa y la eliminación cómoda.
- Cada kit se suministra con el neutralizador adecuado, gafas de seguridad, cucharas, guantes, bolsas de eliminación y lazos y etiquetas.
- Reabastezca su centro de control de derrames (o cree el suyo propio) con kits de repuesto, disponibles por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Tipo | Kit para derrames de disolventes inflamables |
| Formato | Sólido |
| Incluye | Absorbente de disolvente, gafas de seguridad, cucharas, guantes, bolsas de eliminación, lazos y etiquetas |
| Cantidad de embalaje | 1 kit |