Learn More
Avantor™ J.T. Estación de extracción ampliada Baker™ BAKERBOND Speedisk™
Código de producto. 15597694 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
185 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro Tamaño de la unidad
15597694 185 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15597694 Proveedor Avantor™ N.º de proveedor 809506
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-05-2027
Se puede utilizar en los modos de alimentación de muestra de depósito, invertido o remoto
  • Incluye un colector de vacío de seis orificios y los accesorios necesarios para soportar la extracción de analito mediante discos de extracción laminar BAKERBOND Speedisk™.
  • El colector tiene una huella rectangular y un espacio entre puertos para acomodar seis depósitos de muestras de 1 l, uno al lado del otro
  • Cada puerto de vacío tiene una válvula individual de apertura/cierre.
  • Incluye estación de extracción, dos adaptadores de muestras remotos, dos cámaras de recolección y dos viales, seis depósitos de 185 ml
Especificaciones
N.º de puertos 6
Tamaño de poro 185 mL
Tamaño Expandido