Learn More
Avantor™ J.T. Columnas Baker™ BAKERBOND spe™ SDB-1 SPE, a base de polímero
Código de producto. 10331281 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10331281 50 paquete de 50
1 options
Código de producto. 10331281 Proveedor Avantor™ N.º de proveedor 751902
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Puede mejorar la calidad de la preparación de muestras
  • Las excelentes propiedades estructurales, mecánicas y químicas, la pureza del envasado y la capacidad de carga, así como la estabilidad del absorbente SDB, ofrecen una mejor limpieza y preconcentración de la muestra.
  • Este absorbente polimérico SDB es un absorbente SDB altamente eficaz y selectivo con un alto rendimiento.
  • Permite una alta recuperación y reproducibilidad de los resultados, incluso en el SPE de compuestos de diferentes polaridades.
Especificaciones
Capacidad de columna (métrico) 3 mL
Peso del lecho 200 mg
Cantidad 50