Learn More
Avantor™ J.T. Material de embalaje a granel Baker™ BAKERBOND™ Florisil
Código de producto. 15507654 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15507654 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 15507654 Proveedor Avantor™ N.º de proveedor 706100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.04€
    73.15€ / 100 g
    Ahorro 20.89€
    22% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Absorbente SPE para columnas de limpieza
  • Adecuado para la determinación del índice de hidrocarburos según ISO 9377-2 y NEN 5733
Especificaciones
Tipo de adsorbente Extracción de fase sólida
Descripción Absorbente Florisil SPE para columnas de limpieza
Cantidad 100 g