Learn More
J.T. Eosina Y (amarillenta) Baker™ BAKER ANALYZED™
Código de producto. 15558784 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
15558784 25 g cada uno
1 options
Código de producto. 15558784 Proveedor JT Baker N.º de proveedor L08803
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Tinción certificada para histología
  • Para su uso en laboratorio, investigación o fabricación
  • Categoría Gestión del cambio (MOC) = NI
  • Certificado para histología y composición de manchas de sangre. Lote real en la etiqueta.
Especificaciones
Absorbancia 1.0 mg/200 mL in 0.01% Na2CO3,1-cm path
Punto de fusión 295°C to 296°C
CAS 17372-87-1
Certificación com. de tinción bio. Certified by the Biological Stain Commission
Fórmula molecular C20H6Br4Na2O5
Fórmula lineal C20H6Br4Na2O5
Número MDL MFCD00005040
Sinónimo Eosin yellowish , Tetrabromofluorescein disodium salt , Eosin Y disodium salt , Eosin 225 , Solvent Red 43 , Disodium 2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoate , 2,4,5,7-Tetrabromofluorescein disodium salt , Field's Stain B
Clave InChI SEACYXSIPDVVMV-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1C1=C2C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2OC2=C(Br)C([O-])=C(Br)C=C12
Nombre IUPAC 2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-óxido-3-oxo-3H-xanten-9-il)benzoato de disodio
Peso molecular (g/mol) 691.86
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha, tapón negro T/E
Cantidad 25 g