Learn More
J-147, MedChemExpress
Descripción
J-147 is an exceptionally potent, orally active, neuroprotective agent for cognitive enhancement. J-147 can readily pass the blood brain barrier (BBB). J-147 can inhibit monoamine oxidase B (MAO B) and the dopamine transporter with EC50 values of 1.88 μM and 0.649 μM, respectively. J-147 has potential for the treatment of Alzheimer’s disease (AD).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | J-147 |
| CAS | 1146963-51-0 |
| Color | Rosa |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H17F3N2O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (285.44 mM) |
| SMILES | O=C(N(C1=CC=C(C)C=C1C)/N=C/C2=CC=CC(OC)=C2)C(F)(F)F |
| Peso molecular (g/mol) | 350.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 350.34 |
| Mostrar más |