Learn More
Tocris Bioscience™ J 104129 fumarate
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18055012
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18055012 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18055012 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2507/10
Potent and selective M3 antagonist
Potent M3 muscarinic receptor antagonist that displays ∽ 120-fold selectivity over M2 receptors (Ki values are 4.2, 19 and 490 nM for human M3, M1 and M2 receptors respectively). Exhibits > 250-fold bronchial selectivity; inhibits ACh-induced bronchoconstriction but not ACh-induced bradycardia (KB values are 3.3 and 170 nM for rat trachea M3 and rat right atria M2 receptors respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material J 104129 fumarate
CAS 257603-40-0
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C28H40N2O6
Formula Weight (peso de la fórmula) 500.63
Pureza >99%
Peso molecular 500.636