Learn More
Ixazomib, TRC
Código de producto. 30137081
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137081 100 mg 100 miligramos
30134474 50 mg 50 miligramos
30004843 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137081 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI942000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1072833-77-2
Fórmula molecular C14 H19 B Cl2 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 361.03
Sinónimo Boronic acid, B-[(1R)-1-[[2-[(2,5-dichlorobenzoyl)amino]acetyl]amino]-3-methylbutyl]-, B-[(1R)-1-[[2-[(2,5-Dichlorobenzoyl)amino]acetyl]amino]-3-methylbutyl]boronic acid, Ixazomib, MLN 2238, Ninlaro
Nombre IUPAC [(1R)-1-[[2-[(2,5-diclorobenzoil)amino]acetil]amino]-3-metilbutil]ácido borónico
SMILES CC(C)C[C@H](NC(=O)CNC(=O)c1cc(Cl)ccc1Cl)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ixazomib
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19BCl2N2O4/c1-8(2)5-12(15(22)23)19-13(20)7-18-14(21)10-6-9(16)3-4-11(10)17/h3-4,6,8,12,22-23H,5,7H2,1-2H3,(H,18,21)(H,19,20)/t12-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.0815