Learn More
Ixazomib, MedChemExpress
Código de producto. 16450337
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16450337 50 mg 50 miligramos
16436697 5 mg 5 miligramos
16412936 25 mg 25 miligramos
16403988 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16450337 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10453
MedChemExpress Ixazomib (MLN2238) is a selective, potent, and reversible proteasome inhibitor, which inhibits the chymotrypsin-like proteolytic (β5) site of the 20S proteasome with an IC50 of 3.4 nM (Ki of 0.93 nM).
Ixazomib (MLN2238) is a selective, potent, and reversible proteasome inhibitor, which inhibits the chymotrypsin-like proteolytic (β5) site of the 20S proteasome with an IC50 of 3.4 nM (Ki of 0.93 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ixazomib
Forma física Solid
CAS 1072833-77-2
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H19BCl2N2O4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo MLN2238
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (173.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES OB([C@@H](NC(CNC(C1=CC(Cl)=CC=C1Cl)=O)=O)CC(C)C)O
Peso molecular (g/mol) 361.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.03
Porcentaje de pureza 96.67%