Learn More
Ixazomib citrate, MedChemExpress
Código de producto. 16493978
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493978 10 mg 10 miligramos
16440337 50 mg 50 miligramos
16426697 5 mg 5 miligramos
16474986 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16493978 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10452
MedChemExpress Ixazomib citrate (MLN9708) is a reversible inhibitor of the chymotrypsin-like proteolytic β5 site of the 20S proteasome with an IC50 of 3.4 nM and a Ki of 0.93 nM.
Ixazomib citrate (MLN9708) is a reversible inhibitor of the chymotrypsin-like proteolytic β5 site of the 20S proteasome with an IC50 of 3.4 nM and a Ki of 0.93 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ixazomib citrate
Forma física Solid
CAS 1239908-20-3
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H23BCl2N2O9
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo MLN9708
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (483.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1(CC(O)=O)OB([C@@H](NC(CNC(C2=CC(Cl)=CC=C2Cl)=O)=O)CC(C)C)OC1=O
Peso molecular (g/mol) 517.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 517.12
Porcentaje de pureza 95.0%