Learn More
Ixabepilona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ixabepilone |
| CAS | 219989-84-1 |
| Fórmula molecular | C27 H42 N2 O5 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Ixabepilone, (1S,3S,7S,10R,11S,12S,16R)-7,11-dihydroxy-8,8,10,12,16-pentamethyl-3-[(1E)-1-methyl-2-(2-methyl-4-thiazolyl)ethenyl]-17-Oxa-4-azabicyclo[14.1.0]heptadecane-5,9-dione, Azaepothilone B, BMS 247550, BMS 247550-1 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H42N2O5S/c1-15-9-8-10-27(7)22(34-27)12-20(16(2)11-19-14-35-18(4)28-19)29-23(31)13-21(30)26(5,6)25(33)17(3)24(15)32/h11,14-15,17,20-22,24,30,32H,8-10,12-13H2,1-7H3,(H,29,31)/b16-11+/t15-,17+,20-,21-,22-,24-,27+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1CCC[C@@]2(C)O[C@H]2C[C@H](NC(=O)C[C@H](O)C(C)(C)C(=O)[C@H](C)[C@H]1O)\C(=C\c3csc(C)n3)\C |
| Nombre IUPAC | (1S,3S,7S,10R,11S,12S,16R)-7,11-dihidroxi-8,8,10,12,16-pentametil-3-[(E)-1-(2-metil-1,3-tiazol-4-il)prop-1-en-2-il]-17-oxa-4-azabiciclo[14.1.0]heptadecano-5,9-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 506.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 506.2814 |