Learn More
Ixabepilone- d3, TRC
Código de producto. 30399575
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30399575 1 mg
30396947 0.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30399575 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI9419911MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1132645-05-6
Fórmula molecular C27H39N2D3O5S
Peso molecular (g/mol) 509.72
Sinónimo (1S,3S,7S,10R,11S,12S,16R)-7,11-dihydroxy-8,8,10,12,16-pentamethyl-3-[(1E)-1-methyl-2-(2-methyl-4-thiazolyl)ethenyl]-17-Oxa-4-azabicyclo[14.1.0]heptadecane-5,9-dione- d3, Azaepothilone B- d3, BMS 247550- d3, BMS 247550-1- d3
SMILES [2H]C([2H])([2H])c1nc(\C=C(/C)\[C@@H]2C[C@@H]3O[C@]3(C)CCC[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)C(=O)C(C)(C)[C@@H](O)CC(=O)N2)cs1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ixabepilone- d3
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H42N2O5S/c1-15-9-8-10-27(7)22(34-27)12-20(16(2)11-19-14-35-18(4)28-19)29-23(31)13-21(30)26(5,6)25(33)17(3)24(15)32/h11,14-15,17,20-22,24,30,32H,8-10,12-13H2,1-7H3,(H,29,31)/b16-11+/t15-,17+,20-,21-,22-,24-,27+/m0/s1/i4D3