Learn More
IWR-1, MedChemExpress
Código de producto. 16455038
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16455038 10 mg 10 miligramos
16421277 50 mg 50 miligramos
16417767 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16455038 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12238
MedChemExpress IWR-1 is a tankyrase inhibitor which inhibits Wnt/β-catenin signaling pathway.
IWR-1 is a tankyrase inhibitor which inhibits Wnt/β-catenin signaling pathway.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IWR-1
CAS 1127442-82-3
Color Light Brown
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H19N3O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo endo-IWR 1 IWR-1-endo
Información de solubilidad DMSO : ≥ 46 mg/mL (112.35 mM)
SMILES O=C(NC1=C2N=CC=CC2=CC=C1)C3=CC=C(N(C([C@]4([H])[C@](C5)([H])C=C[C@]5([H])[C@]64[H])=O)C6=O)C=C3
Peso molecular (g/mol) 409.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.44
Porcentaje de pureza 97.85%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death