Learn More
IWP-O1, MedChemExpress
Código de producto. 16425927
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16425927 5 mg 5 miligramos
16424476 100 mg 100 miligramos
16412666 25 mg 25 miligramos
16409746 50 mg 50 miligramos
16403198 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16425927 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100853
MedChemExpress IWP-O1 is a highly potent Porcupine (Porcn) inhibitor, with an EC50 of 80 pM in L-Wnt-STF cells. IWP-O1 prevents the secretion of Wnt proteins. IWP-O1 suppresses the phosphorylation of Dvl2/3 and LRP6 in HeLa cells.
IWP-O1 is a highly potent Porcupine (Porcn) inhibitor, with an EC50 of 80 pM in L-Wnt-STF cells. IWP-O1 prevents the secretion of Wnt proteins. IWP-O1 suppresses the phosphorylation of Dvl2/3 and LRP6 in HeLa cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IWP-O1
CAS 2074607-48-8
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H20N6O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (289.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CN1N=NC(C2=CC=NC=C2)=C1C3=CC=CC=C3)NC4=NC=C(C5=CC=CC=C5)C=C4
Peso molecular (g/mol) 432.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.48
Porcentaje de pureza 99.61%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease