Learn More
IWP L6, MedChemExpress
Código de producto. 16486848
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486848 10 mg 10 miligramos
16472917 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16486848 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15825
MedChemExpress IWP L6 (Porcn Inhibitor III) is a Porcn inhibitor with an EC50 of 0.5 nM.
IWP L6 (Porcn Inhibitor III) is a Porcn inhibitor with an EC50 of 0.5 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IWP L6
CAS 1427782-89-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H20N4O2S2
Cantidad 10 mg
Sinónimo Porcn Inhibitor III
Información de solubilidad DMSO : 1.43 mg/mL (3.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=NC=C(C2=CC=CC=C2)C=C1)CSC3=NC(CCS4)=C4C(N3C5=CC=CC=C5)=O
Peso molecular (g/mol) 472.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 472.58
Porcentaje de pureza 99.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease