Learn More
IWP-4, MedChemExpress
Código de producto. 16495428
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495428 10 mg 10 miligramos
16493336 25 mg 25 miligramos
16448147 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16495428 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12879
MedChemExpress IWP-4 is a small molecule Wnt inhibitor with an IC50 of 25 nM.
IWP-4 is a small molecule Wnt inhibitor with an IC50 of 25 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IWP-4
CAS 686772-17-8
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H20N4O3S3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 1.3 mg/mL (2.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=NC2=CC=C(C)C=C2S1)CSC3=NC(CCS4)=C4C(N3C5=CC=CC=C5OC)=O
Peso molecular (g/mol) 496.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 496.62
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death