Learn More
IWP-3, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-((3-(4-Fluorophenyl)-4-oxo-3,4,6,7-tetrahydrothieno[3,2-d]pyrimidin-2-yl)thio)-N-(6-methylbenzo[d]thiazol-2-yl)acetamide |
| CAS | 687561-60-0 |
| Fórmula molecular | C22H17FN4O2S3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | IWP-3, 2-((3-(4-Fluorophenyl)-4-oxo-3,4,6,7-tetrahydrothieno[3,2-d]pyrimidin-2-yl)thio)-N-(6-methylbenzo[d]thiazol-2-yl)acetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H17FN4O2S3/c1-12-2-7-15-17(10-12)32-21(24-15)26-18(28)11-31-22-25-16-8-9-30-19(16)20(29)27(22)14-5-3-13(23)4-6-14/h2-7,10H,8-9,11H2,1H3,(H,24,26,28) |
| SMILES | Cc1ccc2nc(NC(=O)CSC3=NC4=C(SCC4)C(=O)N3c5ccc(F)cc5)sc2c1 |
| Peso molecular (g/mol) | 484.59 |