Learn More
IWP-2, CRT
Código de producto. 30394914
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30394914 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30394914 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI94160025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(6-Methyl-2-benzothiazolyl)-2-[(3,4,6,7-tetrahydro-4-oxo-3-phenylthieno[3,2-d]pyrimidin-2-yl)thio]acetamide
CAS 686770-61-6
Fórmula molecular C22 H18 N4 O2 S3
Cantidad 25 mg
Sinónimo IWP-2
Fórmula InChI InChI=1S/C22H18N4O2S3/c1-13-7-8-15-17(11-13)31-21(23-15)25-18(27)12-30-22-24-16-9-10-29-19(16)20(28)26(22)14-5-3-2-4-6-14/h2-8,11H,9-10,12H2,1H3,(H,23,25,27)
SMILES Cc1ccc2nc(NC(=O)CSC3=NC4=C(SCC4)C(=O)N3c5ccccc5)sc2c1
Nombre IUPAC N-(6-metil-1,3-benzotiazol-2-il)-2-[(4-oxo-3-fenil-6,7-dihidrotieno[3,2-d]pirimidin-2-il)sulfanil]acetamida
Peso molecular (g/mol) 466.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.0592