Learn More
IWP-2, MedChemExpress
Código de producto. 16495908
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16495908 10 mg 10 miligramos
16482057 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16495908 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13912
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MedChemExpress IWP-2 is an inhibitor of Wnt processing and secretion with an IC50 of 27 nM. IWP-2 targets the membrane-bound O-acyltransferase porcupine (Porcn) and thus preventing a crucial Wnt ligand palmitoylation. IWP-2 is also an ATP-competitive CK1δ inhibitor with an IC50 of 40 nM for the gatekeeper mutant M82FCK1δ.
IWP-2 is an inhibitor of Wnt processing and secretion with an IC50 of 27 nM. IWP-2 targets the membrane-bound O-acyltransferase porcupine (Porcn) and thus preventing a crucial Wnt ligand palmitoylation. IWP-2 is also an ATP-competitive CK1δ inhibitor with an IC50 of 40 nM for the gatekeeper mutant M82FCK1δ.
Specifikationer
Nombre del producto químico o material IWP-2
Forma física Powder
CAS 686770-61-6
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H18N4O2S3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMF : 12.5 mg/mL (26.79 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 2 mg/mL (4.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=NC2=CC=C(C)C=C2S1)CSC3=NC(CCS4)=C4C(N3C5=CC=CC=C5)=O
Peso molecular (g/mol) 466.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.6
Porcentaje de pureza 95.68%
Grado Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.