Learn More
Ivosidenib, TRC
Código de producto. 30135969
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135969 50 mg 50 miligramos
30135576 250 mg 250 miligramos
18083330 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135969 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI94094050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1448347-49-6
Fórmula molecular C28H22ClF3N6O3
Peso molecular (g/mol) 582.96
Sinónimo (2S)-N-{(1S)-1-(2-Chlorophenyl)-2-[(3,3-difluorocyclobutyl)amino]-2-oxoethyl}-1(4-cyanopyridin-2-yl)-N-(5-fluoropyridin-3-yl)-5-oxopyrrolidine-2-carboxamide, AG 120 Glycinamide, N2-[1-(4-cyano-2-pyridinyl)-5-oxo-L-prolyl]-2-(2-chlorophenyl)-N1-(3,3-difluorocyclobutyl)-N2-(5-fluoro-3-pyridinyl)-, (2S)-;
SMILES Fc1cncc(c1)N([C@H](C(=O)NC2CC(F)(F)C2)c3ccccc3Cl)C(=O)[C@@H]4CCC(=O)N4c5cc(ccn5)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ivosidenib
Fórmula InChI InChI=1S/C28H22ClF3N6O3/c29-21-4-2-1-3-20(21)25(26(40)36-18-11-28(31,32)12-18)37(19-10-17(30)14-34-15-19)27(41)22-5-6-24(39)38(22)23-9-16(13-33)7-8-35-23/h1-4,7-10,14-15,18,22,25H,5-6,11-12H2,(H,36,40)/t22-,25-/m0/s1