Learn More
Ivosidenib, MedChemExpress
Descripción
Ivosidenib (AG-120) is an orally active inhibitor of isocitrate dehydrogenase 1 mutant (mIDH1) enzyme, it exhibits profound d-2-hydroxyglutatrate (2-HG) lowering in vivo. Ivosidenib (AG-120) has the potential for AML therapy due to its acceptable safety profile and clinical activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ivosidenib |
| CAS | 1448347-49-6 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C28H22ClF3N6O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | AG-120 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 39 mg/mL (66.90 mM) |
| SMILES | ClC1=C([C@H](N(C2=CC(F)=CN=C2)C([C@H]3N(C4=NC=CC(C#N)=C4)C(CC3)=O)=O)C(NC5CC(F)(F)C5)=O)C=CC=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 582.96 |
| Mostrar más |