Learn More
Ivermectin, R&D Systems™
Código de producto. 18752474
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18752474 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18752474 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 1260/100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
A Tocris product, part of R&D Systems. Allosteric modulator of α7 nicotinic receptors
Positive allosteric modulator of the α7 neuronal nicotinic acetylcholine receptor and the purinergic P2X4 receptor. Antihelmintic and antiviral. Also modulates glutamate- and GABA-activated chloride channels. Potentiates glycine-gated currents at low concentrations (30 nM). Inhibits replication of SARS-CoV-2 in vitro (IC50 ∽ 2μM).
This product is composed of both Ivermectin B1a (>90%) and Ivermectin B1b.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ivermectin
CAS 70288-86-7
Fórmula molecular C48H74O14
Cantidad 100 mg
Sinónimo ivermectin
Clave InChI AZSNMRSAGSSBNP-RDKIRRGNSA-N
SMILES CCC(C)C1C(CCC2(O1)CC3CC(O2)CC=C(C(C(C=CC=C4COC5C4(C(C=C(C5O)C)C(=O)O3)O)C)OC6CC(C(C(O6)C)OC7CC(C(C(O7)C)O)OC)OC)C)C
Peso molecular (g/mol) 875.106
PubChem CID 122172888
Formula Weight (peso de la fórmula) 875.1
Porcentaje de pureza >96%
Línea de productos Tocris