Learn More
Ivermectina-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ivermectin-d2 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C48H72D2O14 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 22,23-Dihydroavermectin B1-d2, 22,23-Dihydro C-076B1-d2, Heartgard 30, Ivomec-d2, Ivosint-d2, Mectizan-d2, Stromectol-d2, Uvemec-d2, Vermic-d2, Zimecterin-d2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C48H74O14/c1-11-25(2)43-28(5)17-18-47(62-43)23-34-20-33(61-47)16-15-27(4)42(26(3)13-12-14-32-24-55-45-40(49)29(6)19-35(46(51)58-34)48(32,45)52)59-39-22-37(54-10)44(31(8)57-39)60-38-21-36(53-9)41(50)30(7)56-38/h12-15,19,25-26,28,30-31,33-45,49-50,52H,11,16-18,20-24H2,1-10H3/b13-12+,27-15+,32-14+/t25-,26-,28-,30-,31-,33+,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40+,41-,42-,43+,44-,45+,47+,48+/m0/s1/i17D,18D/t17?,18-,25+,26+,28+,30+,31+,33-,34+,35+,36+,37+,38+,39+,40-,41+,42+,43-,44+,45-,47-,48-/m1 |
| SMILES | C/C([C@H]([C@@H](C)/C=C/C=C1CO[C@@]2([H])[C@]\1(O)[C@@](C(O3)=O)([H])C=C(C)[C@H]2O)O[C@@]4([H])C[C@H](OC)[C@@H](O[C@@]5([H])C[C@H](OC)[C@@H](O)[C@H](C)O5)[C@H](C)O4)=C\C[C@]6([H])C[C@H]3C[C@@]7(O[C@]([H])([C@@](CC)([H])C)[C@@H](C)C([2H])[C@H]7[2H])O6 |
| Nombre IUPAC | (2R,2a'E,2a1'S,3R,4'E,5S,6R,6'S,7'S,8'E,11'R,15'S,17a'R,20'R,20a'R)-6-((S)-sec-Butil)-2a1',20'-dihidroxi-7'-(((2R,4S,5S,6S)-5-(((2S,4S,5S,6S)-5-hidroxi-4-metoxi-6-metiltetrahidro-2H-piran-2-il)oxi)-4-metoxi-6-metilt etrahidro-2H-piran-2-il)oxi)-5,6',8',19'-tetrametil-2a1',3,4,5,6,6',7',10',11',14',15',17a',20',20a'-tetradecahidro-2'H,17'H-espiro[piran-2,13'-[11,15]metano[1,5]dioxaciclooctadecino[9,8,7-cd]benzofuran]-17'-ona-3,4-d2 |
| Peso molecular (g/mol) | 877.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 876.52 |
| Mostrar más |