Learn More
Ivermectina B1b, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ivermectin B1b |
| CAS | 70209-81-3 |
| Fórmula molecular | C47 H72 O14 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Ivermectin B1b, 5-O-Demethyl-25-de(1-methylpropyl)-22,23-dihydro-25-(1-methylethyl)avermectin A1a, Spiro[11,15-methano-2H,13H,17H-furo[4,3,2-pq][2,6]benzodioxacyclooctadecin-13,2'-[2H]pyran] Avermectin A1a Derivative, 22,23-Dihydroavermectin B1b |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C47H72O14/c1-24(2)41-27(5)16-17-46(61-41)22-33-19-32(60-46)15-14-26(4)42(25(3)12-11-13-31-23-54-44-39(48)28(6)18-34(45(50)57-33)47(31,44)51)58-38-21-36(53-10)43(30(8)56-38)59-37-20-35(52-9)40(49)29(7)55-37/h11-14,18,24-25,27,29-30,32-44,48-49,51H |
| SMILES | CO[C@H]1C[C@H](O[C@H]2[C@H](C)O[C@H](C[C@@H]2OC)O[C@H]3[C@@H](C)\C=C\C=C\4/CO[C@@H]5[C@H](O)C(=C[C@@H](C(=O)O[C@H]6C[C@@H](C\C=C\3/C)O[C@@]7(CC[C@H](C)[C@H](O7)C(C)C)C6)[C@]45O)C)O[C@@H](C)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (1R,4S,5'S,6R,6'R,8R,10E,12S,13S,14E,16E,20R,21R,24S)-21,24-dihidroxi-12-[(2R,4S,5S,6S)-5-[(2S,4S,5S,6S)-5-hidroxi-4-metoxi-6-metil-tetrahidropiran-2-il]oxi-4-metoxi-6-metil-tetrahidropiran-2-il]oxi-6'-isopropil-5',11,13,22-tetrametil-espiro[3,7,19-trioxatetraciclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tetraeno-6,2'-tetrahidropiran]-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 861.066 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 860.492 |