Learn More
Ivermectina B1a (>85%), TRC
Código de producto. 30041362
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30041362 5 mg 5 miligramos
30008851 25 mg 25 miligramos
18023440 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041362 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI9408155MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71827-03-7
Fórmula molecular C48 H74 O14
Peso molecular (g/mol) 875.09
Sinónimo Avermectin A1a, 5-O-demethyl-22,23-dihydro-, Spiro[11,15-methano-2H,13H,17H-furo[4,3,2-pq][2,6]benzodioxacyclooctadecin-13,2'-[2H]pyran], avermectin A1a deriv., 22,23-Dihydroavermectin B1a, 5-O-Demethyl-22,23-dihydroavermectin A1a, Dihydroavermectin B1a, Ivermectin B1a
Nombre IUPAC (1R,4S,5'S,6R,6'R,8R,10E,12S,13S,14E,16E,20R,21R,24S)-21,24-dihidroxi-12-[(2R,4S,5S,6S)-5-[(2S,4S,5S,6S)-5-hidroxi-4-metoxi-6-metil-tetrahidropiran-2-il]oxy-4-methoxy-6-methyl-tetrahydropyran-2-il]oxy-5',11,13,22-tetrametil-6'-[(1S)-1-metilpropil]spiro[3,7,19-trioxatetraciclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tetraeno-6,2'-tetrahidropirano-2-1-one
SMILES CC[C@H](C)[C@H]1O[C@]2(CC[C@@H]1C)C[C@@H]3C[C@@H](C\C=C(/C)\[C@@H](O[C@H]4C[C@H](OC)[C@@H](O[C@H]5C[C@H](OC)[C@@H](O)[C@H](C)O5)[C@H](C)O4)[C@@H](C)\C=C\C=C\6/CO[C@@H]7[C@H](O)C(=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]67O)C)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ivermectin B1a
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C48H74O14/c1-11-25(2)43-28(5)17-18-47(62-43)23-34-20-33(61-47)16-15-27(4)42(26(3)13-12-14-32-24-55-45-40(49)29(6)19-35(46(51)58-34)48(32,45)52)59-39-22-37(54-10)44(31(8)57-39)60-38-21-36(53-9)41(50)30(7)56-38/h12-15,19,25-26,28,30-31,33-45,49-50,52H,11,16-18,20-24H2,1-10H3/b13-12+,27-15+,32-14+/t25-,26-,28-,30-,31-,33+,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40+,41-,42-,43+,44-,45+,47+,48+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 874.5079
Porcentaje de pureza >95%