Learn More
Ivermectina B1 Monosacárido, TRC
Código de producto. 30138012
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138012 500 mg 500 miligramos
30010514 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138012 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI940810500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71837-27-9
Fórmula molecular C41 H62 O11
Peso molecular (g/mol) 730.92
Sinónimo Avermectin A1a, 4'-O-de(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-5-O-demethyl-22,23-dihydro-
SMILES CC[C@H](C)[C@H]1O[C@]2(CC[C@@H]1C)C[C@@H]3C[C@@H](C\C=C(/C)\[C@@H](O[C@H]4C[C@H](OC)[C@@H](O)[C@H](C)O4)[C@@H](C)\C=C\C=C\5/CO[C@@H]6[C@H](O)C(=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]56O)C)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ivermectin B1 Monosaccharide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C41H62O11/c1-9-22(2)37-25(5)15-16-40(52-37)20-30-18-29(51-40)14-13-24(4)36(50-33-19-32(46-8)35(43)27(7)48-33)23(3)11-10-12-28-21-47-38-34(42)26(6)17-31(39(44)49-30)41(28,38)45/h10-13,17,22-23,25,27,29-38,42-43,45H,9,14-16,18-21H2,1-8H3/b11-10+,24-13+,28-12+/t22-,23-,25-,27-,29+,30-,31-,32-,33-,34+,35-,36-,37+,38+,40+,41+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 730.4292