Learn More
Ivermectina, ≥ 95 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11412651 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11412651 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11412651 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219600991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.00€
    129.15€ / 1 g
    Ahorro 6.85€
    5% Descuento
 Artículo restringido
En stock
La ivermectina es un agente antiparasitario de amplio espectro. La ivermectina es un antibiótico macrólido,& derivado semisintético de la avermectina B1a y B1b
CAS 70288-86-7
Fórmula molecular C48H74O14
Peso molecular (g/mol) 875.106
Número MDL MFCD00869511
Clave InChI AZSNMRSAGSSBNP-RDKIRRGNSA-N
Sinónimo 22, 23-Dihydroavermectin B1, Hyvermectin
PubChem CID 122172888
SMILES CCC(C)C1C(CCC2(O1)CC3CC(O2)CC=C(C(C(C=CC=C4COC5C4(C(C=C(C5O)C)C(=O)O3)O)C)OC6CC(C(C(O6)C)OC7CC(C(C(O7)C)O)OC)OC)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ivermectin
Tipo Ivermectina
Forma física Polvo cristalino
Color Blanco o blanco/amarillo
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥95 %
Formula Weight (peso de la fórmula) 875.1
Porcentaje de pureza ≥95%
Grado Not Available
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ivermectin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ivermectin