Learn More
Ivermectina 8alfa-hidroperóxido (> 85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ivermectin 8alpha-Hydroperoxide |
| CAS | 2962875-15-4 |
| Fórmula molecular | C48H74O16 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Ivermectin Impurity 2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C48H74O16/c1-11-24(2)42-27(5)17-18-47(63-42)23-32-20-31(62-47)16-15-26(4)41(59-38-22-36(55-10)43(30(8)57-38)60-37-21-35(54-9)40(50)29(7)56-37)25(3)13-12-14-33-46(64-53)61-44-39(49)28(6)19-34(45(51)58-32)48(33,44)52/h12-15,19,24-25,27,29-32,34-44,46,49-50,52-53H,11,16-18,20-23H2,1-10H3/b13-12+,26-15+,33-14+/t24?,25?,27?,29?,30?,31-,32+,34+,35+,36+,37+,38+,39-,40+,41+,42-,43+,44-,46?,47-,48-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@]1([C@](C=C2C)([H])C(O[C@]3([H])C[C@](O[C@]4([H])[C@@H](C)CC)(CC[C@@H]4C)O[C@@](C/C=C5\C)([H])C3)=O)[C@]([C@@H]2O)([H])OC(OO)/C1=C\C=C\[C@@H]([C@@H]5O[C@@](O[C@@H](C)[C@@H]6O[C@@](O[C@@H](C)[C@@H]7O)([H])C[C@@H]7OC)([H])C[C@@H]6OC)C |
| Nombre IUPAC | (2R,2a'Z,2a1'S,4'E,5S,6R,6'S,7'S,8'E,11'R,15'S,17a'R,20'R,20a'R)-6-((S)-sec-butil)-2'-hidroperoxi-2a1',20'-dihidroxi-7'-(((2R,4S,5S,6S)-5-(((2S,4S,5S,6S)-5-hidroxi-4-metoxi-6-metiltetrahidro-2H-piran-2-il)oxi)-4-metoxi -6-metiltetrahidro-2H-piran-2-il)oxi)-5,6',8',19'-tetrametil-2a1',3,4,5,6,6',7',10',11',14',15',17a',20',20a'-tetradecahidro-2'H,17'H-espiro[piran-2,13'-[11,15]metano[1,5]dioxaciclooctadecino[9,8,7-cd]benzofuran]-17'-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 907.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 906.5 |