Learn More
Ivacaftor, MedChemExpress
Código de producto. 16468197
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16468197 5 mg 5 miligramos
16415488 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16468197 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13017
MedChemExpress Ivacaftor (VX-770) is a potent and orally bioavailable CFTR potentiator, targeting G551D-CFTR and F508del-CFTR with EC50s of 100 nM and 25 nM, respectively.
Ivacaftor (VX-770) is a potent and orally bioavailable CFTR potentiator, targeting G551D-CFTR and F508del-CFTR with EC50s of 100 nM and 25 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ivacaftor
CAS 873054-44-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H28N2O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo VX-770
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (127.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)(C1=C(C=C(C(C(C)(C)C)=C1)O)NC(C2=CNC3=C(C2=O)C=CC=C3)=O)C
Peso molecular (g/mol) 392.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.49
Porcentaje de pureza 99.08%
Grado Research
Forma física Solid