Learn More
Ácido carboxílico de Ivacaftor, TRC
Código de producto. 30012132
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012132 1 mg 1 miligramo
30010487 10 mg 10 miligramos
30011616 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012132 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI9406051MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246213-24-0
Fórmula molecular C24 H26 N2 O5
Peso molecular (g/mol) 422.47
Sinónimo Benzeneacetic acid, 4-[[(1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinyl)carbonyl]amino]-5-(1,1-dimethylethyl)-2-hydroxy-α,α-dimethyl-, 4-[[(1,4-Dihydro-4-oxo-3-quinolinyl)carbonyl]amino]-5-(1,1-dimethylethyl)-2-hydroxy-α,α-dimethylbenzeneacetic acid, Ivacaftor carboxylic acid, Ivacaftor impurity 1, 2-(5-tert-Butyl-2-hydroxy-4-(4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxamido)phenyl)-2-methylpropanoic acid
Nombre IUPAC 2-[5-tert-butil-2-hidroxi-4-[(4-oxo-1H-quinolina-3-carbonil)amino]fenil]-2-ácido metilpropanoico
SMILES CC(C)(C)c1cc(c(O)cc1NC(=O)C2=CNc3ccccc3C2=O)C(C)(C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ivacaftor carboxylic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H26N2O5/c1-23(2,3)15-10-16(24(4,5)22(30)31)19(27)11-18(15)26-21(29)14-12-25-17-9-7-6-8-13(17)20(14)28/h6-12,27H,1-5H3,(H,25,28)(H,26,29)(H,30,31)
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.1842
Porcentaje de pureza >95%